Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Gesichtsschutz Artikelnummer.: 16623662
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Einweg-Gesichtsschutz
Artikelnummer. 16623662
Gesichtsschutz, groß, 7 mil
Click to view available options
Gesichtsschutz, groß, 7 mil
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 16623662
Marke: Fisherbrand™ 12888202
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Hochwertiger, transparenter, verzerrungsfreier 7 mil-Film
  • PET-Scheibe
  • Mit Antifog- und Antistatik-Beschichtung
  • Das Kopfteil wird durch ein elastisches Band gehalten
  • Enthält ein latexfreies Schaumstoffband für bequemen, langen Tragekomfort
  • Unsteril
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 8,86 in.
Höhe (metrisch) 22 cm
Dicke (metrisch) 0,18 mm
Breite (angloamerikanisch) 13 in.
Breite (metrisch) 33 cm
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Antistatische
Farbe Blau
Produkttyp Gesichtsschutz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bietet hervorragende Sichtbarkeit und schützt Gesicht und Hals vor versehentlichem Spritzern.
Kopfgurtmaterial Elastisches Polyurethan-Strickgewebe
Menge 200 pro Packung
Anzahl pro Packung 10 Stück/Packung; 20 Packungen/Karton
Größe Groß
Material PET
Einwegprodukt Ja
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Gesichtsschutz >