Learn More
Fisherbrand™ Farbige Einweg-Spateln
Dispensieren oder sammeln Sie Proben von Pulvern oder weichen Feststoffen. Fisherbrand™ Einweg-Farbspatel sind autoklavierbar und in mehreren Farben erhältlich. Sie sind für Standardröhrchen von 15 und 1.5 ml ausgelegt.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12420kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15376558
  • 222.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das größenbedingte Design passt optimal für 15- und 1,5 ml-Röhrchen
  • Ideal für die dosierte Abgabe oder die Probenahme von Pulvern oder weichen Feststoffen
  • Bruchfest in flüssigem Stickstoff
  • Beständig gegen verdünnte Säuren und Basen
  • Kann mit heißen Flüssigkeiten verwendet werden
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Spatel
Autoclavable
Steril
210 x 7 mm
Polypropylene
Löffel; 25 x 14 mm, Löffel: 30 x 3 mm
Undurchsichtig