Learn More
LevGo™ Farbige Einweg-Spateln
Dispensieren oder sammeln Sie Proben von Pulvern oder weichen Feststoffen. LevGo™ Einweg-Farbspatel sind autoklavierbar und in mehreren Farben erhältlich. Sie sind für Standardröhrchen von 15 und 1.5 ml ausgelegt.
Marke: LevGo™ HS120006
48.09 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.43650kg
Beschreibung
- Das größenbedingte Design passt optimal für 15- und 1,5 ml-Röhrchen
- Ideal für die dosierte Abgabe oder die Probenahme von Pulvern oder weichen Feststoffen
- Bruchfest in flüssigem Stickstoff
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Basen
- Kann mit heißen Flüssigkeiten verwendet werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spatel | |
Autoclavable | |
Unsteril | |
310 x 10 mm |
Polypropylene | |
Löffel; 42 x 23,5 mm, Löffel: 30 mm konisch bei 35 ° | |
Grün |