Learn More
LevGo™ Farbige Einweg-Spateln
Dispensieren oder sammeln Sie Proben von Pulvern oder weichen Feststoffen. LevGo™ Einweg-Farbspatel sind autoklavierbar und in mehreren Farben erhältlich. Sie sind für Standardröhrchen von 15 und 1.5 ml ausgelegt.
Marke: LevGo™ HS120003
41.39 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28080kg
Beschreibung
- Das größenbezogene Design passt perfekt zu Standardröhrchen mit 15 und 1.5 ml
- Ideal zum Verteilen oder zur Probenahme von Pulvern oder weichen Feststoffen
- Bruchfest in flüssigem Stickstoff
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Basen
- Kann für heiße Flüssigkeiten verwendet werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spatel | |
Autoclavable | |
Unsteril | |
210 x 7 mm |
Polypropylene | |
Löffel; 25 x 14 mm, Löffel: 30 x 3 mm | |
Blau |