Learn More
3M™ Einweg-Schutzanzüge aus SMS-Material, Kategorie III, blau Artikelnummer.: 12922285
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Einweg-Schutzanzüge aus SMS-Material, Kategorie III, blau
Artikelnummer. 12922285
4XL, 78 bis 81 in., ‎200 bis 206 cm
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2X-L
Größe 3X
4XL
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 in.
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 in.
73 bis 76 in.
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
‎200 bis 206 cm
Artikelnummer. 12922285
Marke: 3M™ 7000089624
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutz entsprechend PPE-Kategorie III, Typ 5/6. Schutzoveralls der 4515 Serie schützen gegen gefährliche Stäube, wie z. B. Asbestfasern.
  • Atmungsaktives Material reduziert Aufbau von Hitze und erhöht Tragekomfort
  • Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und bestimmte Flüssigkeitsspritzer (CE Typ 5/6)
  • Robustes, sehr atmungsaktives 50 gsm SMS-Material
  • Erfüllt die Vorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
  • 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
  • Zweilagige Kapuze
  • Elastische Einsätze an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 4XL
Geschlecht Unisex
Material SMS-Polypropylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Hood Type 2-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse PPE-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6
Modell 4515B
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 52 bis 55 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 132 bis 140 cm
Höhe (angloamerikanisch) 78 bis 81 in.
Höhe (metrisch) ‎200 bis 206 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • 3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    3M™ Einweg-Schutzanzüge aus SMS-Material, Kategorie III, blau >