Learn More
Epredia™ Einweg-Ausgießformen
Artikelnummer. p-4524715 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 12580107
Marke: Epredia™ 58949
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Epredia™ Einweg-Ausgießformen für alle Kassetten in Standardgröße.
Epredia™ Einweg-Ausgießformen und -Einbettringe können mit allen Kassetten und Einbettringen in Standardgröße verwendet werden. Sie sind aus stabilem Kunststoff hergestellt, gewährleisten eine höhere Grundstabilität und besitzen eine kleinere Schneidefläche.
  • Das bei Metallgießformen erforderliche Reinigen entfällt
  • Durchsichtigkeit erleichtert die Gewebeausrichtung
Bestellinformationen:
  • In Kartons mit je vier Behältern erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ausgießform
Material Plastic
Abmessungen (L x B) 7 x 7 mm
Einwegprodukt Single-use