Learn More
Buerkle™ DispoPipette Einweg-Probenehmer
Proben von Medien mit niedriger Viskosität. Mit dem Buerkle™ DispoPipette Einweg-Probenehmer können Proben sowohl aus allen Schichten als auch zielgericht aus einer bestimmten Stelle entnommen werden. Steril und nicht steril erhältlich.
138.00 € - 150.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer |
---|---|
Material | HDPE |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 3,38 oz. |
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15521741
|
Buerkle™
5393-5500 |
Unsteril |
138.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15482985
|
Buerkle™
5393-5501 |
Steril |
150.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Für die Probenahme von Medien mit niedriger Viskosität
- Wenn die DispoPipette beim Öffnen in eine Flüssigkeit eingeführt wird, können Proben aus allen Schichten entnommen werden.
- Die Zielpunktprobennahme erfolgt, indem die DispoPipette im geschlossenem Zustand eingeführt und am Probenahmepunkt geöffnet wird.
- Zwei Öffnungsgrößen (2.5 und 5.5 mm) für unterschiedliche Viskositäten
- Im Reinraum hergestellt
- Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Probenehmer | |
Nicht autoklavierbar | |
100 mL | |
21 mm |
HDPE | |
3,38 oz. | |
Ja | |
500 mm |