Learn More
Fisherbrand™ Doppelbehälter für Tischgeräte
Selbst mit Handschuhen können Sie ganz einfach auf Ihre Labormaterialien zugreifen. Der Fisherbrand™ Allzweckbehälter mit zwei Fächern für die Arbeitsfläche im ergonomischen Design besticht durch seine große, angewinkelte Öffnung sowie einen Deckel, der im aufgeklappten Zustand einrastet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.78750kg
Beschreibung
Einfacher Zugriff auf Ihre Labormaterialien, sogar mit behandschuhten Händen! Ideal zum Halten vieler verschiedener Laborgegenstände einschließlich Mikrozentrifugenröhrchen.Ergonomisch gestaltet
- Große, abgewinkelte Öffnungen
- Übergroße Lippe
- Deckel bleibt offen, wenn er nach hinten gekippt wird
- Mit einem herausnehmbaren Fachteiler
- Rutschfeste Gummifüße
- Vorgebohrte Löcher, Schrauben für Wandmontage im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Allzweckbehälter | |
Je 1 | |
180 mm | |
165 mm |
Grün | |
180 x 155 x 165 mm | |
155 mm |