Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Trace Analysis Analog einstellbare Flaschenaufsatz-Dispenser
Artikelnummer. 15438103 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
Dispensette S Flaschenaufsatzspender (für Flaschen mit GL-45-Gewinde), DE-M-Kennzeichnung, Leistungszertifikat, teleskopierbarem Füllschlauch, Montagewerkzeug und Flaschenadapter GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) und S40 (PTFE)
Dispensette S Flaschenaufsatzspender (für Flaschen mit GL-45-Gewinde), DE-M-Kennzeichnung, Leistungszertifikat, teleskopierbarem Füllschlauch, Rezirkulationsschlauch (optional), Montagewerkzeug und Flaschenadapter GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) und S40 (P
Material:
Ventilfeder: Platin-Iridium
Ventilfeder: Tantalum
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Material unitSize
15438103 Dispensette S Flaschenaufsatzspender (für Flaschen mit GL-45-Gewinde), DE-M-Kennzeichnung, Leistungszertifikat, teleskopierbarem Füllschlauch, Rezirkulationsschlauch (optional), Montagewerkzeug und Flaschenadapter GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) und S40 (P Ventilfeder: Tantalum 1 Stück
15408103 Dispensette S Flaschenaufsatzspender (für Flaschen mit GL-45-Gewinde), DE-M-Kennzeichnung, Leistungszertifikat, teleskopierbarem Füllschlauch, Montagewerkzeug und Flaschenadapter GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) und S40 (PTFE) Ventilfeder: Platin-Iridium 1 Stück
15428103 Dispensette S Flaschenaufsatzspender (für Flaschen mit GL-45-Gewinde), DE-M-Kennzeichnung, Leistungszertifikat, teleskopierbarem Füllschlauch, Montagewerkzeug und Flaschenadapter GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) und S40 (PTFE) Ventilfeder: Tantalum 1 Stück
15418103 Dispensette S Flaschenaufsatzspender (für Flaschen mit GL-45-Gewinde), DE-M-Kennzeichnung, Leistungszertifikat, teleskopierbarem Füllschlauch, Rezirkulationsschlauch (optional), Montagewerkzeug und Flaschenadapter GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) und S40 (P Ventilfeder: Platin-Iridium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15438103 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 4640241
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Ablassschlauch, Ventilbefestigungs-/Kalibrierausrüstung, ETFE- und PTFE-Verbindungsstücke (GL28, GL32, S40), Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Der Dispensette Der S Trace Analysis Flaschendispenser dient der präzisen Volumendosierung von hochreinen Medien für die Spurenanalyse.
  • Die Komponenten des Fluidwegs enthalten ausschließlich hochreine Materialien wie Fluorpolymere und Saphir.
  • Einfach zu montierender Abgabeschlauch mit oder ohne integriertes Rückführventil
  • Konstruiert ohne zusätzliche Dichtungsringe für einfache Reinigung und Wartung
  • Austauschbares Auslassventil mit Sicherheitsventil
  • Olivenförmiges Füllventil für festeren Sitz der Füllschläuche
  • Verbesserte Durchflusstechnologie führt zu schnellerem Ansaugen
  • Geriffelte Schiene zur sicheren Lautstärkeeinstellung an analogen Zapfsäulen
Garantie
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 0.5 % (50 μl)
Winkel 90°
Produkttyp Flaschenaufsatz-Dispenser
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Farbe Grau
Dichte Bis zu 3,8 g/ cm³
Beschreibung Mit Umwälzventil
Kanäle 1
Material Ventilfeder: Tantalum
Volumen (metrisch) 1 bis 10 ml
Display Analog
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen: Dosierung von Säuren, Basen und Wasserstoffperoxid im Volumenbereich von 1 bis 10 ml
Enthält Dispensette S Flaschenaufsatzspender (für Flaschen mit GL-45-Gewinde), DE-M-Kennzeichnung, Leistungszertifikat, teleskopierbarem Füllschlauch, Rezirkulationsschlauch (optional), Montagewerkzeug und Flaschenadapter GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) und S40 (P
Schritten 0.2 mL
Präzision 0,1 % (10 μl)
Temperatur (angloamerikanisch) 59 bis 104 °F
Temperatur (metrisch) 15 °C bis 40 °C
Dampfdruck Bis zu 600 mbar
Viskositätsbewertung Bis zu 500 mm² /s
Gewährleistung 2 Jahr