Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Organic Flaschenaufsatzspender mit festem Volumen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
Genauigkeit:
0.5 % (25 μl)
0.5 % (50 μl)
Enthält:
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, Rezirkulationsventil mit optionalem Rezirkulationsschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
- Neuer Ablassschlauch, mit oder ohne Umwälzventil
- Neues Ventilsystem – keine zusätzlichen Dichtungsringe erforderlich, dadurch wird die Reinigung und Vorbereitung für das Autoklavieren erleichtert
- Einfaches Vorspülen durch optimierte Flusskanäle
- Weniger Dispensierkraft – besonders bei Geräten mit großen Volumina
- Sichere Volumeneinstellung mit internem ausgekehltem Kanal (analog einstellbare Instrumente)
- Drehbarer Schraubverschluss – stört nicht beim Dispensieren
- Einfache Kalibrierung und Anpassung zur Einhaltung der GLP-Richtlinien
- Zur Reinigung zerlegbar
- Austauschbares Füll- und Ablassventil mit Sicherheitskolben (verriegelt, wenn das Ablassröhrchen nicht montiert ist)
- 360° drehbarer Ventilblock ermöglicht das Anbringen von Flaschenetiketten in Richtung des Anwenders
- Der Teleskopfüllschlauch passt sich problemlos an Flaschen unterschiedlicher Größe an
- Digitale und analog einstellbare Modelle
- DE-M-Markierung
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.5 % (25 μl) |
| Winkel | 90° |
| Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar bei 121 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Farbe | Gelb |
| Dichte | Up to 2.2 g/cm3 |
| Beschreibung | Mit Umwälzventil |
| Kanäle | 1 |
| Material | Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE |
| Mehr anzeigen |