Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser mit festem Volumen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15488053 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Genauigkeit:
0.5 % (10 μl)
0.5 % (25 μl)
0.5 % (50 μl)
0.6 % (6 μl)
Enthält:
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, Rezirkulationsventil mit optionalem Rezirkulationsschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15488053
Marke: BRAND™ 4600230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Die Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender mit festem Volumen verfügen über ein Design mit Schwimmkolben für eine Bedienung mit geringer Kraft und ohne Verschleißteile. Optimierte Durchflusskanäle erleichtern das Dispensieren und Befüllen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumina. Für allgemeine Dispensieranwendungen.
  • Neuer Ablassschlauch, mit oder ohne Umwälzventil
  • Neues Ventilsystem – keine zusätzlichen Dichtungsringe erforderlich, dadurch wird die Reinigung und Vorbereitung für das Autoklavieren erleichtert
  • Einfaches Vorspülen durch optimierte Flusskanäle
  • Weniger Dispensierkraft – besonders bei Geräten mit großen Volumina
  • Sichere Volumeneinstellung mit internem ausgekehltem Kanal (analog einstellbare Instrumente)
  • Drehbarer Schraubverschluss – stört nicht beim Dispensieren
  • Einfache Kalibrierung und Anpassung zur Einhaltung der GLP-Richtlinien
  • Zur Reinigung zerlegbar
  • Austauschbares Füll- und Ablassventil mit Sicherheitskolben (verriegelt, wenn das Ablassröhrchen nicht montiert ist)
  • 360° drehbarer Ventilblock ermöglicht das Anbringen von Flaschenetiketten in Richtung des Anwenders
  • Der Teleskopfüllschlauch passt sich problemlos an Flaschen unterschiedlicher Größe an
  • Digitale und analog einstellbare Modelle
  • DE-M-Markierung
Garantie
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 0.5 % (25 μl)
Winkel 90°
Produkttyp Flaschenaufsatz-Dispenser
Autoklavierbar Autoklavierbar bei 121 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Farbe Rot
Dichte Up to 2.2 g/cm3
Beschreibung Ohne Umwälzventil
Kanäle 1
Material Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE
Volumen (metrisch) 5 ml
Display None
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen: Dispensierung aggressiver Reagenzien, einschließlich konzentrierter Basen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie zahlreichen organischen Lösungsmitteln
Enthält Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Präzision 0.1% (5 μL)
Temperatur (angloamerikanisch) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisch) 15°C to 40°C
Dampfdruck Up to 600 mbar
Viskositätsbewertung Up to 500 mm 2/s
Gewährleistung 2 Year