Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Analog einstellbare Flaschenaufsatz-Dispenser
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 ml
0,5 bis 5 ml
0.1 – 1 ml
1 bis 10 ml
10 bis 100 ml
2,5 bis 25 ml
5 bis 50 ml
Genauigkeit:
0.5 % (10 μl)
0.5 % (125 μl)
0.5 % (250 μl)
0.5 % (25 μl)
0.5 % (500 μl)
0.5 % (50 μl)
0.6 % (6 μl)
Enthält:
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, Rezirkulationsventil mit optionalem Rezirkulationsschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, Rezirkulationsventil mit optionalem Rezirkulationsschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 32-33, GL38, S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 32-33, GL38, S40)
Schritten:
0.02 ml
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1.0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
- Neues Ablassröhrchen, mit oder ohne Umwälzventil
- Neues Ventilsystem - keine zusätzlichen Dichtungsringe notwendig, vereinfacht das Reinigen und die Vorbereitung zum Autoklavieren
- Einfaches Füllen durch optimierte Flusskanäle
- Weniger Kraftaufwand beim Dosieren - insbesondere bei großvolumigen Geräten
- Sichere Volumeneinstellung im internem Track (analog anpassbare Geräte)
- Drehbarer Schraubverschluss - keine Störung beim Dosieren
- Einfach zu kalibrieren und einzustellen, um GLP-Richtlinien zu erfüllen
- Für die Reinigung einfach auseinanderzubauen
- Austauschbares Befüllungs- und Ablassventil mit Sicherheitsbalg (verriegelt sich, wenn das Ablassröhrchen nicht angeschlossen ist)
- Um 360° rotierbarer Ventilblock ermöglicht das Drehen des Flaschenetiketts zum Anwender
- Teleskopfüllschlauch passt sich leicht verschiedenen Flaschengrößen an
- DE-M-Kennzeichnung
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.5 % (10 μl) |
| Winkel | 90° |
| Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar bei 121 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Farbe | Rot |
| Dichte | Up to 2.2 g/cm3 |
| Beschreibung | Ohne Umwälzventil |
| Kanäle | 1 |
| Material | Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE |
| Mehr anzeigen |