Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Analog einstellbare Flaschenaufsatz-Dispenser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15428053 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 ml
0,5 bis 5 ml
0.1 – 1 ml
1 bis 10 ml
10 bis 100 ml
2,5 bis 25 ml
5 bis 50 ml
Genauigkeit:
0.5 % (10 μl)
0.5 % (125 μl)
0.5 % (250 μl)
0.5 % (25 μl)
0.5 % (500 μl)
0.5 % (50 μl)
0.6 % (6 μl)
Enthält:
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, Rezirkulationsventil mit optionalem Rezirkulationsschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, Rezirkulationsventil mit optionalem Rezirkulationsschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 32-33, GL38, S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 32-33, GL38, S40)
Schritten:
0.02 ml
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1.0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15428053
Marke: BRAND™ 4600150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Die analogen Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser gewährleisten dank ihrer Konstruktion mit schwimmendem Kolben ein einfaches Betätigen und kommen ohne Verschleißteile aus. Die optimierten Durchflusskanäle erleichtern das Dosieren und Vorspülen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumen. Für allgemeine Dosieranwendungen konzipiert.
  • Neues Ablassröhrchen, mit oder ohne Umwälzventil
  • Neues Ventilsystem - keine zusätzlichen Dichtungsringe notwendig, vereinfacht das Reinigen und die Vorbereitung zum Autoklavieren
  • Einfaches Füllen durch optimierte Flusskanäle
  • Weniger Kraftaufwand beim Dosieren - insbesondere bei großvolumigen Geräten
  • Sichere Volumeneinstellung im internem Track (analog anpassbare Geräte)
  • Drehbarer Schraubverschluss - keine Störung beim Dosieren
  • Einfach zu kalibrieren und einzustellen, um GLP-Richtlinien zu erfüllen
  • Für die Reinigung einfach auseinanderzubauen
  • Austauschbares Befüllungs- und Ablassventil mit Sicherheitsbalg (verriegelt sich, wenn das Ablassröhrchen nicht angeschlossen ist)
  • Um 360° rotierbarer Ventilblock ermöglicht das Drehen des Flaschenetiketts zum Anwender
  • Teleskopfüllschlauch passt sich leicht verschiedenen Flaschengrößen an
  • DE-M-Kennzeichnung
Garantie
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 0.5 % (125 μl)
Winkel 90°
Produkttyp Flaschenaufsatz-Dispenser
Autoklavierbar Autoklavierbar bei 121 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Farbe Rot
Dichte Up to 2.2 g/cm3
Beschreibung Ohne Umwälzventil
Kanäle 1
Material Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE
Volumen (metrisch) 2,5 bis 25 ml
Display Analog
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen: Dispensierung aggressiver Reagenzien, einschließlich konzentrierter Basen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie zahlreichen organischen Lösungsmitteln
Enthält Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 32-33, GL38, S40)
Schritten 0.5 ml
Präzision 0.1% (25 μL)
Temperatur (angloamerikanisch) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisch) 15°C to 40°C
Dampfdruck Up to 600 mbar
Viskositätsbewertung Up to 500 mm 2/s
Gewährleistung 2 Year