Learn More
B Braun™ Discofix™ C 3-Wege-Absperrhahn mit Schlauch
Click to view available options
Enthält:
10-cm-Rohr
25-cm-Rohr
Beschreibung
- Resistent gegen die Wirkung von Pharmazeutika mit bisher unerreichter Transparenz
- Druckbeständig bis zu 2 bar
- Beständigkeit gegen Spannungsrissbildung aufgrund der Exposition gegenüber Infusionslösungen, Medikamenten und alkoholbasierten Desinfektionsmitteln
- Schutz gegen die Gefahr von unbemerkten Rissen, Luftinfusion und Leckagen
- Schnelle Verbindung mit rotierendem Adapter
- Zuverlässige, sichere Systemverbindung mit Drehung des angeschlossenen Absperrhahns auf der eigenen Achse
- Bei jeder 45 °-Umdrehung des Ventils ist ein leichter Schnappverschluss vorhanden
- Ermöglicht den bequemen Zugriff auf Injektionen und Aspirationen durch einen drehbaren Adapter
- Ermöglicht Ihnen das Gefühl der richtigen Einstellung durch taktile Reaktion
- Schlauchgehäuse aus einem neuen Typ mikrokristallines Polyamid
- Zu den Anwendungen gehören parenterale Ernährungstherapie, Anästhesie mit IV, Chemotherapie mit Zytostatika, Immuntherapie und Neurologie
- Latex-frei und DEHP-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Innendurchmesser (metrisch) | Röhrchen 2 (mm) |
| Außendurchmesser (metrisch) | Röhrchen 4.1 (mm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Infusionstherapie und -überwachung |
| Enthält | 25-cm-Rohr |
| Latexfrei | Ja |
| Produkttyp | Sperrhahn |
| Max. Druck | 2 bar |
| Menge | 50/Pckg. |