Learn More
Buerkle™ Auslaufschlauch für Bürkle™ AccuOne/EnergyOne Barrel Pump
Ablaufschlauch mit Düse, 1.2 m, für AccuOne/EnergyOne Zylinderpumpen. Die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommenden Teile bestehen aus PVC, PP, V2A und FKM
Marke:  Buerkle™ 5900-3045
90.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11332880
  • 125.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ablaufschlauch mit Düse, 1.2 m, für AccuOne/EnergyOne Zylinderpumpen. Die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommenden Teile bestehen aus PVC, PP, V2A und FKM
Spezifikation
Spezifikation
1.2 m
Ablaufschlauch
Düse
Name des Produkts
Buerkle™ Auslaufschlauch für Bürkle™ AccuOne/EnergyOne Barrel Pump > Größe: 1.2 m