Learn More
BD Discardit™ unsterile zweiteilige Spritze
Für die Injektion oder Aspiration von medizinischen Flüssigkeiten wie beispielsweise Körperflüssigkeiten (Blut usw.) und Medikamenten. BD™ Discardit™ nicht-sterile zweiteilige Spritzen sind Spritzen für medizinische Anwendungsbereiche. Das Schmiermittel im Spritzenkörper ermöglicht eine leichte Führung des Kolbens ohne Gummiring.
Brand: BD 301360
Alert:
Für Druckanwendungen wird der Einsatz einer dreiteiligen Spritze empfohlen.
Description
- Zweiteilige Spritzen mit Luer-Pipette und auslaufsicherem Design
- Klarer Zylinder mit präzisen Skalenmarkierungen für eine perfekte Darstellung des Inhalts
- Ergonomisch geformter Kolben für Einhandbedienung mit reduzierter Gleitkraft
- Silikonölfreies Schmiermittel ermöglicht sanfte, allmähliche Bewegung des Kolbens
- Sicherungsring verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen der Kolbenstange
- Gestaltung der Fingergriffflansche gewährleistet Stabilität und Komfort während der Injektion
- Einzeln verpackte Einwegspritzen sind latex- und PVC-frei
Specifications
Oleamid (Schmiermittel), Polyethylen (Kolben), Polypropylen (Zylinder) | |
Injektion und/oder Aspiration medizinischer Flüssigkeiten | |
Ja | |
100/Pckg. | |
Luer-Spitze |
Durchsichtig | |
Zweiteilige Spritze | |
0,5 mL | |
10 ml | |
Nicht steril |