Learn More
Brady™ Klebeband mit Fließrichtungspfeilen
Der Durchflussrichtung eines Stoffes können Sie mit dem Pfeilband von Brady besonderen Nachdruck verleihen. Die Pfeilbänder sind in verschiedenen Größen pro Standard-Farbe erhältlich.
Marke: Brady™ 275102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rohrmarkierung - Pfeilbänder
- Der Durchflussrichtung eines Stoffes können Sie mit dem Pfeilband von Brady besonderen Nachdruck verleihen
- Die Pfeilbänder sind in verschiedenen Größen pro Standard-Farbe erhältlich
Spezifikation
RoHS-Umweltkonform, EU-Richtlinie 2002/95/EG, Europäische Richtlinien 67/548 und 88/379 | |
Rot auf weiß | |
Weiß | |
Tape | |
Rohrmarkierung | |
1300 Markers/Roll | |
-40 °F bis +230 °F | |
0.0039 in. | |
33 m x 25 mm | |
33 m | |
25 mm |
ARROWTAPE:WHITE/RED25MMX33M | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent, Druckempfindlich | |
Glanz | |
Polyester | |
Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen | |
1300/Packung | |
-40 bis 110 °C | |
0,099 mm | |
108.27 ft. | |
0.98 in. |