Learn More
Brady™ Klebeband mit Fließrichtungspfeilen
Der Durchflussrichtung eines Stoffes können Sie mit dem Pfeilband von Brady besonderen Nachdruck verleihen. Die Pfeilbänder sind in verschiedenen Größen pro Standard-Farbe erhältlich.
Marke: Brady™ 275100
55.08 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Directional flow arrow tape can enhance safety, improve operating effciency and provides 360 degree visibility.
Spezifikation
RoHS-Umweltkonform, EU-Richtlinie 2002/95/EG, Europäische Richtlinien 67/548 und 88/379 | |
Schwarz auf gelb | |
Schwarz | |
Tape | |
Rohrmarkierung | |
1300 Markers/Roll | |
-40 °F bis +230 °F | |
0.0039 in. | |
33 m x 25 mm | |
33 m | |
25 mm |
ARROWTAPE:BLACK/YELLOW25MMX33M | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent, Druckempfindlich | |
Glanz | |
Polyester | |
Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen | |
1300/Packung | |
-40 bis 110 °C | |
0,099 mm | |
108.27 ft. | |
0.98 in. |