Learn More
Microspec™ DipSlides
Click to view available options
Zusatzstoff:
TTC/MEA
TTC/TTC
Packungsgröße:
10 Stück
Description
- Wird von nicht qualifizierten Außendienstmitarbeitern verwendet
- Enthält eine leicht zu interpretierende Ergebnisübersicht
- Griffdesign mit Scharnier
- Ideal für Wassertests wie Kühlturmüberwachung
Specifications
Specifications
| ATCC® | Ja |
| Kappenfarbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Stecker |
| Farbe | Klar |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zusatzstoff | TTC/TTC |
| Nachweis von | Bakterien, Hefen und Schimmelpilze |
| Format | Einwegprodukt |
| Herstellungsort | Großbritannien |
| Produkttyp | Nährbodenträger |
| Show More |