Learn More
Microspec™ DipSlides
Artikelnummer. 15712145
Click to view available options
Zusatzstoff:
TTC/MEA
TTC/TTC
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15712145
Marke: Microspec™ O1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für semiquantitative mikrobiologische Tests.
  • Wird von nicht qualifizierten Außendienstmitarbeitern verwendet
  • Enthält eine leicht zu interpretierende Ergebnisübersicht
  • Griffdesign mit Scharnier
  • Ideal für Wassertests wie Kühlturmüberwachung
Spezifikation
ATCC® Ja
Kappenfarbe Weiß
Verschlusstyp Stecker
Farbe Klar
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zusatzstoff TTC/MEA
Nachweis von Bakterien, Hefen und Schimmelpilze
Format Einwegprodukt
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Nährbodenträger
Sterilität Steril
Klasse des Zielorganismus Bakterien, Hefen, Schimmelpilze, Yeast, Molds
Testtyp Kultur
Enthält 10 Nährbodenträger mit Anleitung
Inkubationsbedingungen 30 °C
Inkubationszeit 3 Tage
Manuell/ automatisiert Ja
Material Crystal Styrene, LDPE
Anzahl pro Packung 10 Objektträger
Probentyp Wasser, Oberflächen
Abmessungen (L x B) 30 x 120 mm
Höhe (metrisch) 120 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.18 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 0.811 oz.
Gewicht (metrisch) 23 g
Spezies Bakterien, Hefe, Pilz