Learn More
Dipropylphthalat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10048931
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
131-16-8
MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
dipropyl phthalate, di-n-propyl phthalate, di-n-propylphthalate, phthalic acid dipropyl ester, phthalic acid, dipropyl ester, phthalic acid di-n-propyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester, dipropylphthalate, n-dipropyl phthalate, unii-8usp5y77ss
8559
CHEBI:60069
dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate
CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
131-16-8
MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
dipropyl phthalate, di-n-propyl phthalate, di-n-propylphthalate, phthalic acid dipropyl ester, phthalic acid, dipropyl ester, phthalic acid di-n-propyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester, dipropylphthalate, n-dipropyl phthalate, unii-8usp5y77ss
8559
CHEBI:60069
dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate
CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dipropyl phthalate
Farbe Colorless
Dichte 1.0780g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C14H18O4
Brechungsindex 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 250.294
Formelmasse 250.29
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Liquid