Learn More
Diphenylzinnoxid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenyltin oxide |
Schmelzpunkt | 320°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3146 |
Formelmasse | 288.9 |
Physikalische Form | Pulver |