Learn More
Diphenylzinndichlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334829
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11334829
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071139.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1135-99-5 | C12H12Cl2Sn | 345.84 g/mol
Used in the manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-99-5
Summenformel C12H12Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 345.84
MDL-Nummer MFCD00000516
InChI-Schlüssel WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr
PubChem CID 14342
IUPAC-Name Dichlor(diphenyl)stannan
SMILES Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyltin dichloride
Schmelzpunkt 41°C to 43°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 333°C to 337°C (decomposition)
Flammpunkt >150°C (302°F)
Strukturformel (C6H5)2SnCl2
Menge 2 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (2.4E-3g/L) (25°C),Calc.
Formelmasse 343.81
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallin