Learn More
Diphenylmethan 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247110
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-81-5
Summenformel C13H12
Molekulargewicht (g/mol) 168.24
MDL-Nummer MFCD00004781
InChI-Schlüssel CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene
PubChem CID 7580
ChEBI CHEBI:38884
IUPAC-Name benzylbenzol
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylmethane
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 24.5°C to 25.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 265.0°C
Flammpunkt 127°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2CH2
Brechungsindex 1.5760 to 1.5780
Menge 500 g
Beilstein 05, II, 498
Merck Index 15, 3362
Relative Dichte 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in liquid ammonia, freely soluble in alcohol, ether, chloroform,, hexane and benzene
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt