Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diphenylamin-4-Sulfonsäure-Natriumsalz, rein, Redoxindikator-Gütegrad
78.49 € - 267.33 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6152-67-6 |
---|---|
Summenformel | C12H11NNaO3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 272.27 |
MDL-Nummer | MFCD00036468 |
InChI-Schlüssel | VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt |
PubChem CID | 517002 |
SMILES | [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10358500
|
Thermo Scientific Chemicals
|
5 g | Glasflasche |
78.49 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10711691
|
Thermo Scientific Chemicals
222220250 |
25 g | Glasflasche |
267.33 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
IndikatorChemische Identifikatoren
6152-67-6 | |
272.27 | |
VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N | |
517002 |
C12H11NNaO3S | |
MFCD00036468 | |
sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt | |
[Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1 |
Spezifikation
Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt | |
6152-67-6 | |
Echt | |
MFCD00036468 | |
(as indicator) Passes Test | |
sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt | |
VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N | |
Natrium;-4-anilinbenzolsulfonat | |
517002 | |
Rein |
p.a. | |
Beige nach weiß oder grau | |
C12H11NNaO3S | |
14, 700 | |
15, 7423 | |
Solubility in water: soluble | |
[Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1 | |
272.27 | |
271.26 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 228-165-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.