Learn More
Diphenylphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
57.00 € - 195.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 838-85-7 |
---|---|
Summenformel | C12H11O4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 250.19 |
MDL-Nummer | MFCD00003033 |
InChI-Schlüssel | ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182 |
PubChem CID | 13282 |
IUPAC-Name | Diphenlyhydrogenphosphat |
SMILES | OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10607552
|
Thermo Scientific Acros
225690050 |
5 g | Glasflasche |
57.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10328410
|
Thermo Scientific Acros
225690250 |
25 g | Glasflasche |
195.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
838-85-7 | |
250.19 | |
ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N | |
13282 | |
OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1 |
C12H11O4P | |
MFCD00003033 | |
diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182 | |
Diphenlyhydrogenphosphat |
Spezifikation
Diphenyl phosphate | |
838-85-7 | |
Weiß | |
99% | |
(C6H5O)2P(O)OH | |
06, 178 | |
ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N | |
Diphenlyhydrogenphosphat | |
13282 | |
99% |
99% | |
63°C to 70°C | |
Echt | |
C12H11O4P | |
MFCD00003033 | |
diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182 | |
OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1 | |
250.19 | |
250.19 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 212-657-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TC5470000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only