Learn More
Diphenylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499493
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Used for synthesis of many important organic compounds. As agrochemical intermediates, Dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird für die Synthese vieler wichtiger organischer Verbindungen verwendet. Als agrochemisches Zwischenprodukt und Farbstoff-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether, Tetrachlorkohlenstoff, Essigsäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-09-0
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00003037
InChI-Schlüssel ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
PubChem CID 7597
ChEBI CHEBI:34722
IUPAC-Name Diphenylcarbonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl carbonate
Schmelzpunkt 76°C to 81°C
Dichte 1.3
Siedepunkt 301°C to 302°C
Flammpunkt 168°C (334°F)
Geruch mild
Menge 1000 g
Beilstein 1074863
Merck Index 14,3602
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,diethyl ether,carbon tetrachloride,acetic acid. Insoluble in water.
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 99%