Learn More
Justrite™ Tauchbehälter zur Reinigung von Instrumenten
Ein Justrite Tauchtank für Reinigungsteile ist ideal zum Waschen oder Einweichen von Teilen in brennbaren Flüssigkeiten
Marke:  Justrite™ 27615
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13075603
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Tischbehälter mit manuell einstellbarem Deckel bleibt geöffnet, während die Teile gewaschen werden
  • Das Schmelzlot schmilzt bei 74 °C (165 °F) und verriegelt die Abdeckung im Brandfall
  • Das spezielle korrosionsbeständige 5 gal.-Modell ist für den Einsatz mit aggressiven, korrosiven Chemikalien mit Auskleidungen aus Polyethylen an der Oberseite und im Tank versehen
  • Alle Modelle bestehen aus bleifreiem beschichtetem Stahl der Stärke 24
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
FM, TÜV
Manuelle Kappe
19 l
Zum Waschen oder Einweichen von Teilen in brennbaren Flüssigkeiten
Pulverbeschichtung
13 in.
13.75 Zoll
12 lb
Tauchtank
5 gal.
Rot
Stahl
Selbstschließende Abdeckung
330 mm
349 mm
5.5 kg