Learn More
Justrite™ Tauchbehälter zur Reinigung von Instrumenten
Ein Justrite Tauchtank für Reinigungsteile ist ideal zum Waschen oder Einweichen von Teilen in brennbaren Flüssigkeiten
Marke: Justrite™ 27605
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Tischbehälter mit manuell einstellbarem Deckel bleibt geöffnet, während die Teile gewaschen werden
- Das Schmelzlot schmilzt bei 74 °C (165 °F) und verriegelt die Abdeckung im Brandfall
- Das spezielle korrosionsbeständige 5 gal.-Modell ist für den Einsatz mit aggressiven, korrosiven Chemikalien mit Auskleidungen aus Polyethylen an der Oberseite und im Tank versehen
- Alle Modelle bestehen aus bleifreiem beschichtetem Stahl der Stärke 24
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Spezifikation
FM, TÜV | |
Manuelle Kappe | |
19 l | |
Zum Waschen oder Einweichen von Teilen in brennbaren Flüssigkeiten | |
Pulverbeschichtung | |
13 in. | |
13.7 Zoll | |
10 lb |
Tauchtank | |
5 gal. | |
Rot | |
Stahl | |
Schmelzlot, Korb für optionales Zubehör, selbstschließende Abdeckung | |
330 mm | |
349 mm | |
4,5 kg |