Learn More
Bode Chemie™ Bode Dip Slides Combi, zum Nachweis von aeroben Bakterien, Pilzen u. Hefen (VE=20)
Überwachen Sie den Hygienestatus im Rahmen von GMP (Good Manufacturing Practices) und HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) mit der Bode Chemie™ Nährbodenträger-Kombi.
Marke:  Bode Chemie™ 900130
Artikelnummer. 10323632
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 2-Kammersystem (2 Diff.-Agar-Medien pro Objektträger) für den getrennten Nachweis von aeroben Bakterien, Hefen und Pilzen
  • Kulturmedien werden bei Raumtemperatur (ca. 20 °C) gelagert, geschützt gegen Zugluft und Licht 
  • Die einfache Handhabung macht den Test für Personal ohne mikrobiologische Schulung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Hellgelber TTC- und rosafarbener Rose-Bengal-Agar.
Mikrobiologische Medien
Inkubator oder Raumtemperatur
2X10 Stk. in einer Box
Filamentöse Pilze/Hefen und Bakterien
Steril
Inkubation im Inkubator (27 °C bis 30 °C) für Bakterien: 1-2 Tagesfür Hefen und Pilze: 3 Tage
2-Kammer