Learn More
Buerkle™ Stechheber
Artikelnummer. p-8001966 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
140 mL
280 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10413274
Marke: Buerkle™ 53150050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Probenehmer zum Eintauchen für die einfache Entnahme flüssiger Proben mit einer guten Sicht durch transparente Röhrchen.
  • Oberes Ende mit Rückschlagventil, unteres Ende mit Kugelventil
  • Aus transparentem Polypropylen hergestellt
  • Mehrschicht- und Punktprobenahme möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schöpfprobenehmer
Material Polypropylen
Autoklavierbar Not Autoclavable
Enthält Stechheber
Kapazität (angloamerikanisch) 4.73 oz.
Kapazität (metrisch) 140 mL
Größe Immersion depth: 50 cm
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur einfachen Entnahme von Flüssigkeits-, Mehrschicht- und Punktproben
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm