Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Anschlussstück für Null-Totvolumen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Dionex Zero Dead Volume Anschlüsse sind für Nano- und Kapillar-LC-Systeme der älteren Generation geeignet.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Anschlussstück für Null-Totvolumen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie |
| Typ | Anschlussstück |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Produktlinie | nanoLC |