Learn More
Thermo Scientific™ UltiMate™ WPS-3000SL/TSL Standard-Mikrotiterplatten-Autosampler
Artikelnummer. p-4528909 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Analytical Split-Loop Mikrotiterplatten-Autosampler mit Thermostat
Artikelnummer. 13480197
Marke: Thermo Scientific™ 5822.0020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nutzen Sie mit dem Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 Standard-Mikrotiterplatten-Autosampler einen flexiblen und erschwinglichen Autosampler, auf den Sie sich verlassen können. Dieses Split-Loop-Design minimiert Verschleppung und unterstützt Drücke von bis zu 62 MPa.
Nutzen Sie große Flexibilität für verschiedenste Anwendungen in einem kostengünstigen, zuverlässigen Autosampler. Der Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ Standard-Mikrotiterplatten-Autosampler ist in Bezug auf Probenformat und Injektionsvolumen äußerst vielseitig. Er kann schnell, genau und präzise 1 bis 100 μl für die konventionelle LC und mit bis zu 62 MPa (9.000 psi) für UHPLC-Anwendungen injizieren. Das inline Split-Loop-(Durchfluss-)Injektionsdesign bringt Nadel und Probenschleife direkt in den Hochdruckflüssigkeitsweg. In Kombination mit einer externen Nadelwaschoption wird eine Verschleppung praktisch eliminiert.
Flexible Formate für Anwendungen mit niedrigen Flussraten
Das Probengestell kann bis zu drei Mikrotiterplatten (96 oder 384 Wells, versiegelt oder nicht versiegelt) oder Probenfläschchentabletts in beliebiger Kombination aufnehmen. Analysieren Sie Ihre Proben im selben Format, wie es auch bei der Probenvorbereitung verwendet wird. Sie können sogar Probenplatten während eines Durchlaufs austauschen. Ein optionaler Kühler konserviert thermolabile Proben durch Kühlen auf 4 °C. Der UltiMate 3000 RSLCnano Mikrotiterplatten-Autosampler (WPS-3000TPLRS) ist die ideale Lösung für Chromatographieanwender, die mit höchster Injektionspräzision bei Nano-, Kapillar- und Mikro-Flussraten in UHPLC-Anwendungen arbeiten möchten.
Durchsatzmaximierung
  • Kapazität von drei Mikrotiterplatten für bis zu 1152 Proben
  • Großer Injektionsbereich von 10 nl bis 125 µl bietet Anwendungsflexibilität
  • Stabiler Injektionsventildruck von bis zu 90 MPa
  • Das thermostatisierte Probenfach hält die Temperatur konstant von 4 bis 45 °C oder 22 °C unter der Umgebungstemperatur
Sicherstellen exakter Leistung bei kleinen Proben
  • Bedecktes und thermostatisiertes Probentablett zum Schutz von thermo- und UV-labilen Proben
  • Dualnadel-Injektionstechnik zum Minimieren von Probenverlust
  • Injektionspräzision < 0,25 % RSD bei 5 µl (normalerweise < 0,15 % RSD).
  • Geringe Verschleppung (normalerweise < 0,01 %)
  • Injektionsmechanismus
Bei Verwendung der Dualnadel-Injektionstechnik wird das Fläschchenseptum der Well-Dichtung von der äußeren Nadel aus Edelstahl durchstochen. Der Sampler leitet die Kapillarprobennadel aus Quarzglas durch die Durchstechnadel nach unten zum Boden des Probenträgers. Die Höhe der Probennadel kann zur Anpassung an das Probenfläschchen oder die Well-Tiefe einfach programmiert werden. Injektionen winziger Probenvolumina praktisch ohne Probenverlust (1-µl-Injektion pro 1 µl Probe) werden mit der µl-Aufnahmeroutine durchgeführt. Diese Routine ist besonders bei der Injektion von Proteinproben wichtig, die nicht ohne die Gefahr von Proteinverlust oder -änderung verdünnt werden können.
Spezifikation
Typ Analytical Split-Loop Mikrotiterplatten-Autosampler mit Thermostat
Injektionszeit < 15 Sek.
Präzision des Injektionsvolumens < 0,25 %
Injektionsvolumenbereich 0,01 bis 500 µl
Injektionstyp Split-Loop
Probenkapazität 3 Gestelle bzw. Mikrotiterplatten
Max. Druck 9000 psi (620 bar)
Biokompatible Version Nein
Linearität > 0,9999
Spannung 100 bis 120 V
Gewicht (metrisch) 23 kg
Verschleppung < 0,004 %
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultimate 3000 Serie