Learn More
Thermo Scientific™ UltiMate™ Diodenarraydetektor
Benötigen Sie Vollspektrumerfassung für Ihre konventionelle und Flüssigchromatographie für Schnelltrennungen? Dieser Detektor für die Verarbeitung nach der Erfassung erfasst Daten bei bis zu 200 Hz.
30210.00 €
Spezifikation
Detektionsmodus | UV/VIS-Detektion (8 Kanäle) |
---|---|
Detektortyp | Einzelstrahl |
Typ | Diodenarraydetektor |
Display | LCD-Monitor |
Abweichung | < 1 mAU/h |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Detektionsmodus | Data Collection Rate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Detektionsmodus | Data Collection Rate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13430207
|
Thermo Scientific™
5082.0010 |
DAD-3000 Diodenarraydetektor, ohne Flusszelle | UV/VIS-Detektion (8 Kanäle) | 100 Hz |
30210.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Erfassen Sie Daten des vollen Spektralbereichs für die Analyse nach der Erfassung mit dem Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 Diodenarraydetektor für Schnelltrennungen. Er unterstützt sowohl konventionelle als auch UHPLC-Anwendungen mit acht Kanälen für die Datenerfassung auf einer einzelnen Wellenlänge, einem Diodenarray mit 1.024 Elementen und der ausgezeichneten Rausch- und Driftleistung eines Vorwärtsstreulichtdetektors. Der Diodenarraynaschweis ermöglicht die Vollspektrumaufnahme bei Geschwindigkeiten von bis zu 200 Hz. Umfassende dreidimensionale Datenwerkzeuge in der Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ Chromatographie-Datensystemsoftware machen die Verarbeitung und Auswertung Ihrer Ergebnisse einfach.
Empfohlene AnwendungDer UltiMate 3000 Diodenarraydetektor für Schnelltrennungen wird für die Verwendung mit Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 Schnelltrennungssystemen empfohlen. Ideal für die Verwendung in Methodenentwicklungslaboren geeignet, in denen eine Vollspektrumerfassung von Daten aus neuartigen Verbindungen in schmalen RS-Peaks erforderlich ist. Für die konventionelle Chromatographie treffen Sie die kostenbewusste Entscheidung für den DAD-3000 Detektor mit einer Datenrate von 100 Hz.
Merkmale- Geringes Rauschen (normalerweise <± 7 µAU) und Drift (normalerweise < 0,5 mAU/h) mit niedrigsten Nachweisgrenzen (LOD) und Quantifizierungsgrenzen (LOQ).
- Datenaufnahmeraten von bis zu 200 Hz gewährleisten die Erfassung und Charakterisierung von extrem schmalen Peaks.
- Profitieren Sie von der UV/VIS-Vollspektrum-Datenerfassung – sogar bei Trennungen von 10 Peaks in 10 Sekunden.
- Eine Auswahl an Flusszellen aus Edelstahl und Thermo Scientific™ PEEK™ sorgen für maximale Flexibilität bei Standard- und biokompatiblen Anwendungen.
- Der Frontzugriff auf voreingestellte Zellen und Leuchten vereinfacht Routinewartungsarbeiten.
- ID-Chips verfolgen Leuchten- und Zellenparameter für Prüfprotokolle.
Der Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 PCM-3000 pH-Wert- und Leitfähigkeitsmonitor ist ein Upgrade für die genaue Online-Überwachung von pH-Wert und Leitfähigkeit mit DAD-3000 Serie Detektoren. Dieses Gerät wird in der Regel zur Überwachung der Gradientenbildung bei der Salz- oder pH-Wert-Gradienten-basierten Ionenaustauschchromatographie (IEC) in biopharmazeutischen Analysen eingesetzt.
Der PCM-3000 unterstützt alle Chromatographiemodi und bietet eine Verifizierung der Elutionsbedingungen, des Retentionsverhaltens der Probe und der Präzision und Wiederholbarkeit der Instrumente.
Spezifikation
UV/VIS-Detektion (8 Kanäle) | |
Diodenarraydetektor | |
< 1 mAU/h | |
Verstellbar | |
Automatische Instrumentenqualifikation (AutoQ), Systemzustand und Qualifizierungsüberwachung mit Chromeleon Software, Lampe und Zellen-ID-Chips | |
< 3 % RSD | |
Einzelstrahl | |
< 1,0 nm | |
Schmaler oder breiter Spalt, einstellbar | |
± 1,0 nm | |
85 bis 260 V |
Einzelstrahl | |
LCD-Monitor | |
Verschiedene, gesondert bestellen | |
Verstellbar | |
Deuteriumlampe, Wolframlampe | |
<±8 µAU | |
USB | |
2 s | |
Ja | |
190 bis 800 nm |