Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK-Manschetten
Artikelnummer. 11372133 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Verbindungen mit Microtight-Verbindungsstück
Verbindungen mit Quarzglasschläuchen
Außendurchmesser (metrisch):
30 μm
280 μm
360 μm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11372133
Marke: Thermo Scientific™ 160492
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Dionex PEEK-Manschetten sind präzisionsgeschnitten und poliert.
Thermo Scientific™ Dionex PEEK-Manschetten sind präzisionsgeschnitten und poliert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Für Quarzglasschläuche; 280 μm Außendurchmesser
Zur Verwendung mit (Geräte) Verbindungen mit Quarzglasschläuchen
Typ Schlauchmanschette
Außendurchmesser (metrisch) 280 μm
Produktlinie nanoLC