Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK-Manschetten
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Verbindungen mit Microtight-Verbindungsstück
Verbindungen mit Quarzglasschläuchen
Außendurchmesser (metrisch):
30 μm
280 μm
360 μm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Dionex PEEK-Manschetten sind präzisionsgeschnitten und poliert.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Für mikrodichte Verbindung; 280 μm Außendurchmesser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Verbindungen mit Microtight-Verbindungsstück |
| Typ | Schlauchmanschette |
| Außendurchmesser (metrisch) | 280 μm |
| Produktlinie | nanoLC |