Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 Analyse- und Vorsäulen
Erzielen Sie hocheffiziente Trennungen hydrophober, ionisierbarer Verbindungen mit diesen Umkehrphasensäulen auf Polymerbasis.
Marke: Thermo Scientific™ 035321
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Erzielen Sie hocheffiziente Trennungen hydrophober, ionisierbarer Verbindungen mit den Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 µm Analyse- und Vorsäulen. Diese Umkehrphasensäulen auf Polymerbasis bieten eine hervorragende Auflösung und Peakform und sind die Säulen der Wahl für die Ionenpaar- oder Ionensuppressionschromatographie. Die Packung ist ein neutrales, makroporöses Ethylvinylbenzol-Polymer mit großer Oberfläche, quervernetzt mit 55 % Divinylbenzol, wodurch IonPac NS1 Säulen beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Basen sind und gleichzeitig die Verwendung von Eluenten mit pH-Werten von 0 bis 14 ermöglichen.
Säulen auf Polymerbasis für effiziente Umkehrphasentrennungen- Ideal für die Trennung großer Moleküle mit lokaler Aufladung wie z. B. Tenside geeignet
- Kann für herkömmliche polymere Umkehrphasenanwendungen verwendet werden
- Für die Ionenpaarchromatographie für schwierige Trennungen
- Erhältlich in Partikelgrößen von 5 und 10 μm
Verwenden Sie IonPac NS1-Säulen zur zuverlässigen Trennung verschiedener Verbindungen: Aliphatische Karbonsäuren mit hohem Molekulargewicht, Alkyl- und aromatische Sulfate und Sulfonates, quaternäre Ammoniumionen, wasserlösliche Vitaminen, Schwefeloxide, Metall-Zyanid-Komplexe, Phenole
Spezifikation
Mischmodus | |
1 ml/min | |
Hoch | |
10 μm | |
Kugelförmiges, vernetztes, makroporöses Polymer | |
0 bis 100 % der HPLC-Lösungsmittel | |
4 mm |
55 % DVB | |
Umkehrphasen- oder Ionenpaar-Chromatographie | |
4000 psi (275 bar) | |
Ethylvinylbenzol/Divinylbenzol | |
0 bis 14 | |
250 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.