Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosamplerfläschchen-Kits
Artikelnummer. p-4528185 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Material:
Polystyrol
Enthält:
Kappen und Septen
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11371743
Marke: Thermo Scientific™ 055058
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosampler Fläschchen-Kits, die aus Polystyrol, Glas oder Polypropylen mit Kappen und Septa angeboten werden.
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosampler Fläschchen-Kits, die aus Polystyrol, Glas oder Polypropylen mit Kappen und Septa angeboten werden.
Die beiliegenden Septa sind blau.
Spezifikation
Typ Vial-Kit
Enthält Kappen und Septen
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Geräte) AS-AP Autosampler
Volumen (metrisch) 10 ml
Menge Each 1
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.