Learn More
Dioctyl-Sulfosuccinat-Natriumsalz, ∽99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11437920 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11437920
Marke: MP Biomedicals 0210157550
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 577-11-7
Summenformel C20H37NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 444.56
MDL-Nummer MFCD00012455
InChI-Schlüssel APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonym Docusatnatrium, Dioctyl-Natriumsulfosuccinat, Aerosolzerstäuber, Diomedicon, Klestol, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC-Name Natrium-1,4-bis[(2-ethylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dioctyl-Sulfosuccinat-Natriumsalz
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ∽ 99 %
Menge 50 g
Formelmasse 444.57
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt