Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dinotefuran
Artikelnummer. 17261176 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 17261176
Marke: Thermo Scientific Chemicals 467092500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 165252-70-0 | C7H14N4O3, C7H14N4O3 | 202.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165252-70-0
Summenformel C7H14N4O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dinotefuran
Menge 250 mg
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: 39,8 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: Löslich in Ethanol, Methanol und Dimethylsulfoxid, e
Schmelzpunkt 106,0°bis 111,0 °C
Formelmasse 202,21
InChI-Schlüssel YKBZOVFACRVRJN-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN=C(NCC1CCOC1)N[N+]([O-])=O
IUPAC-Name N''-methyl-N-nitro-N'-[(oxolan-3-yl)methyl]guanidine
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dinotefuran
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dinotefuran