Learn More
Dimethylzink, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15491537
Dimethylzink, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491537
25 g, Zylinder
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Zylinder
Artikelnummer. 15491537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039563.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylzinc
CAS 544-97-8
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 1.386 g/mL at 20°C
Siedepunkt 46°C
Flammpunkt -18°C (-0.4°F)
Verpackung Zylinder
Summenformel C2H6Zn
MDL-Nummer MFCD00014854
Menge 25 g
UN-Nummer UN3394
Beilstein 3587195
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Merck Index 14,3263
Synonym dimethylzinc, zinc, dimethyl, dimethyl zinc, methylzinc, unii-8h6r0n8w2f, ch3 2zn, znme2, zinc methyl, dimethylzink, hsdb 709
InChI-Schlüssel JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [CH3-].[CH3-].[Zn+2]
IUPAC-Name Zink;Carbanid
Molekulargewicht (g/mol) 95.45
PubChem CID 11010
Formelmasse 95.44
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI25T031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number039563.14
ChargennummerW10H047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039563.14
ChargennummerJ20Q092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039563.14
ChargennummerH03S015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039563.14
ChargennummerA31Z005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039563.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylzink, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >