Learn More
Dimethylzinndichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354829
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Used as a pharmaceutical intermediate. It is employed as a coating, plastic and rubber auxilliary agent. Used as methyl Tin stabilizer intermediates, catalysts for esterification reaction, raw material for glass coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 753-73-1
Summenformel C2H6Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 219.68
MDL-Nummer MFCD00000517
InChI-Schlüssel PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
IUPAC-Name Dichloro(dimethyl)stannan
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyltin dichloride
Schmelzpunkt 103°C to 105°C
Siedepunkt 185°C to 190°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN3146
Beilstein 3660508
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (20g/L (20°C)). Solubility in other solvents (0.1g/ml in methanol).
Formelmasse 219.69
Physikalische Form kristallin