Learn More
Dimethylzinndichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyltin dichloride |
Schmelzpunkt | 104°bis 108 °C |
Siedepunkt | 188°C to 190°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3146 |
Beilstein | 3660508 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 219.69 |
Reinheit (%) | 98% |