Learn More
Dimethylphenylphosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10519843 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10519843
Marke: Thermo Scientific Acros 310100250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 672-66-2 | C8H11P | 138.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 672-66-2
Summenformel C8H11P
Molekulargewicht (g/mol) 138.15
MDL-Nummer MFCD00008509
InChI-Schlüssel HASCQPSFPAKVEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphenylphosphine, dimethyl phenyl phosphine, dimethyl phenyl phosphane, me2pph, phenyldimethylphosphine, pme2ph, phosphine, dimethylphenyl, pubchem6420, dimethyl phenylphosphine
PubChem CID 69597
ChEBI CHEBI:30671
IUPAC-Name dimethyl(phenyl)phosphane
SMILES CP(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylphenylphosphine
Farbe Farblos
Dichte 0.9710g/mL
Siedepunkt 74.0°C to 75.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5P(CH3)2
Brechungsindex 1.5620 to 1.5640
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.971
Formelmasse 138.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit