Learn More
Dimethylglyoxim, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10408150
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dimethylglyoxim, 99+ %, C4H8N2O2, CAS-Nummer-95-45-4, 2,3-Butandion-Dioxim, Tschugajew-Reagenz, Biacetyl, Dioxim, 2,3-Diisonitrosobutan, Diacetyldioxim, NSC 9, Diacetyldioxim, UNII-2971mft1ky, Biacetyldioxim, Dimethylglyoxim, 500 g, 01.772, weiß, 202-420-1, 116,12, GHS-Signalwort:Gefahr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-45-4
Summenformel C4H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
MDL-Nummer MFCD00002117
InChI-Schlüssel JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylglyoxime
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 239.0°C to 242.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Menge 100 g
Beilstein 01,772
Merck Index 15,327
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene
Sublimationspunkt >70 °C
IUPAC-Name (E)-N-[(3E)-3-(hydroxyimino)butan-2-ylidene]hydroxylamine
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 99+%
Unlösliche Stoffe 0.05% max. (in alcohol)
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylglyoxime
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/