Learn More
Dimethylformamid, extra trocken, für die Synthese, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -61°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 153°C |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Menge | 2.5 L |
Formelmasse | 73.09g/mol |
Dampfdruck | 4.9mbar at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N,N-Dimethylformamide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.