Learn More
Dimethyl-trans-1,2-Cyclopropandicarboxylat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328860
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl trans-1, 2-cyclopropanedicarboxylate
Namenshinweis 99+%
CAS 826-35-7
Farbe Farblos
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 101°C (18.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H10O4
Brechungsindex 1.4425 to 1.4445
MDL-Nummer MFCD00062806
Menge 5 g
Relative Dichte 1.12
Synonym dimethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 1r,2r-rel-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester, e, dimethyltrans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 1,2-dimethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethyl +/--trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethylester, 1r,2r ;-rel-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in all organic solvents
InChI-Schlüssel JBVOSZYUSFDYIN-RFZPGFLSSA-N
SMILES COC(=O)C1CC1C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethyl-(1R,2R)-cyclopropan-1,2-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 158.16
PubChem CID 6429599
Formelmasse 158.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /