Learn More
Dimethylterephthalat-2,3,5,6-d4, 98 Atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457987
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74079-01-9
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 198.21
MDL-Nummer MFCD00182544
InChI-Schlüssel WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
Synonym dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4, 1,4-benzenedicarboxylic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl p-phthalate-d4, dmt-d4, dimethyl terephthalate-d4, dimethyl p-benzenedicarboxylate-d4, dimethyl terephthalate-d4 ring-d4, methyl 4-carbomethoxy benzoate-d4, terephthalic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate-d4
PubChem CID 12241382
IUPAC-Name Dimethyl2,3,5,6-tetradeuteriobenzol-1,4-dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4
Hinweise zum Prozentgehalt 98Atom % D
Menge 1 g
Formelmasse 198.21
Reinheit (%) 95%