Learn More
Dimethylsulfoxid, Reagenzienqualität, Honeywell Artikelnummer.: 15687820
Dimethylsulfoxid, Reagenzienqualität, Honeywell
Artikelnummer. 15687820 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
1 gA
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
1 gA
4 L
5 l
25 l
230 kg
Artikelnummer. 15687820
Marke: Honeywell Research Chemicals D58791GA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Dichte 1.10 g/ml
Menge 1 gA
Explosionsgrenze 42 %, 63 °F
Flammpunkt 87 °C (188.6 °F)
Zündpunkt 573 °F
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.42mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13 mol
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Dimethylsulfoxid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, Reagenzienqualität, Honeywell >