Learn More
Dimethylsulfoxid, Puriss. p.a., Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylsulfoxid |
| Dichte | 1.10 g/ml |
| Menge | 2.5 l |
| Explosionsgrenze | 42 %, 63 °F |
| Flammpunkt | 87 °C (188.6 °F) |
| Zündpunkt | 573 °F |
| Strukturformel | (CH3)2SO |
| Dampfdruck | 0.42mmHg (20 °C) |
| Beilstein | 506008 |
| Formelmasse | 78.13 mol |
| Mehr anzeigen |